1,5-Dimethyl-1H-indazole-6-boronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 6-Borono-1,5-dimethyl-1H-indazole
OR40167-1G OR40167-250MG
APOSOR40167-1GEA 1675 NOK
APOSOR40167-1G APOSOR40167-250MG
1,5-Dimethyl-1H-indazole-6-boronic acid
1,5-Dimethyl-1H-indazole-6-boronic acid
Formel: C₉H₁₁BN₂O₂
MW: 190,007 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD12028659
CAS-nummer: 1310383-98-2