2-Hydroxypyridine-4-boronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Boronopyridin-2-ol, (2-Hydroxypyridin-4-yl)boronic acid
OR40293-1G OR40293-250MG
APOSOR40293-1GEA 4275 NOK
APOSOR40293-1G APOSOR40293-250MG
2-Hydroxypyridine-4-boronic acid 98%
2-Hydroxypyridine-4-boronic acid
Formel: C₅H₆BNO₃
MW: 138,917 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD11223187
CAS-nummer: 902148-83-8