3-(4-Bromophenyl)-2-methylpropanoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-(4-Bromobenzyl)propanoic acid, 3-(4-Bromophenyl)-2-methylpropionic acid
OR40318-1G OR40318-250MG OR40318-100MG
APOSOR40318-1GEA 5100 NOK
APOSOR40318-1G APOSOR40318-250MG APOSOR40318-100MG
3-(4-Bromophenyl)-2-methylpropanoic acid
3-(4-Bromophenyl)-2-methylpropanoic acid
Formel: C₁₀H₁₁BrO₂
MW: 243,097 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD12152839
CAS-nummer: 66735-01-1