6-Hydroxy-3-methyl-7-nitro-1,2-benzisoxazole
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Methyl-7-nitro-1,2-benzisoxazol-6-ol, 6-Hydroxy-3-methyl-7-nitrobenzo[d]isoxazole
OR40444-1G OR40444-500MG
APOSOR40444-1GEA 10625 NOK
APOSOR40444-1G APOSOR40444-500MG
6-Hydroxy-3-methyl-7-nitro-1,2-benzisoxazole
6-Hydroxy-3-methyl-7-nitro-1,2-benzisoxazole
Formel: C₈H₆N₂O₄
MW: 194,144 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD14586346
CAS-nummer: 112429-42-2