2-Amino-3-chlorobenzaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Chloro-6-formylaniline, 3-Chloroanthranilaldehyde
OR40598-250MG OR40598-1G
APOSOR40598-250MGEA 520 NOK
APOSOR40598-250MG APOSOR40598-1G
2-Amino-3-chlorobenzaldehyde 98%
2-Amino-3-chlorobenzaldehyde
Formel: C₇H₆ClNO
MW: 155,582 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD13193431
CAS-nummer: 397322-82-6