2-Bromo-6-iodobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR40647-1G OR40647-250MG
APOSOR40647-1GEA 950 NOK
APOSOR40647-1G APOSOR40647-250MG
2-Bromo-6-iodobenzoic acid
2-Bromo-6-iodobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrIO₂
MW: 326,914 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11036149
CAS-nummer: 1022128-96-6