(2R)-4-Iodo-2-isopropyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR40694-1G OR40694-250MG
APOSOR40694-1GEA 9425 NOK
APOSOR40694-1G APOSOR40694-250MG
(2R)-4-Iodo-2-isopropyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
(2R)-4-Iodo-2-isopropyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel: C₁₀H₁₃IN₂
MW: 288,128 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 2366997-07-9