4-Bromo-2-cyclopropylaniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR40778-1G OR40778-250MG OR40778-5G
APOSOR40778-1GEA 6075 NOK
APOSOR40778-1G APOSOR40778-250MG APOSOR40778-5G
4-Bromo-2-cyclopropylaniline 95%
4-Bromo-2-cyclopropylaniline
Formel: C₉H₁₀BrN
MW: 212,086 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD21099984
CAS-nummer: 1353854-39-3