4-Bromo-3-cyclopropylaniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR40779-1G OR40779-250MG OR40779-5G
APOSOR40779-1GEA 6425 NOK
APOSOR40779-1G APOSOR40779-250MG APOSOR40779-5G
4-Bromo-3-cyclopropylaniline 95%
4-Bromo-3-cyclopropylaniline
Formel: C₉H₁₀BrN
MW: 212,086 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD21100004
CAS-nummer: 1353855-93-2