(2S,6S)-tert-Butyl 2,6-dimethylpiperazine-1-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
OR40789-1G OR40789-250MG
APOSOR40789-1GEA 965 NOK
APOSOR40789-1G APOSOR40789-250MG
(2S,6S)-tert-Butyl 2,6-dimethylpiperazine-1-carboxylate 97%
(2S,6S)-tert-Butyl 2,6-dimethylpiperazine-1-carboxylate
Formel: C₁₁H₂₂N₂O₂
MW: 214,305 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11973745
CAS-nummer: 574007-66-2