Isothiazole-3-carbonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1,2-Thiazole-3-carbonitrile, 3-Cyanoisothiazole
OR40802-1G OR40802-250MG
APOSOR40802-1GEA 6275 NOK
APOSOR40802-1G APOSOR40802-250MG
Isothiazole-3-carbonitrile 95%
Isothiazole-3-carbonitrile
Formel: C₄H₂N₂S
MW: 110,137 g/mol
Smeltepunkt: 60…61 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD15529707
CAS-nummer: 1452-17-1