2-(1,3-Dioxolan-2-yl)aniline
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR40804-1G OR40804-250MG
APOSOR40804-1GEA 6425 NOK
APOSOR40804-1G APOSOR40804-250MG
2-(1,3-Dioxolan-2-yl)aniline
2-(1,3-Dioxolan-2-yl)aniline
Formel: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,189 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD12828679
CAS-nummer: 26908-34-9