(4-Prop-2-ynoxyphenyl)boronic acid, pinacol ester 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR40822-1G OR40822-250MG OR40822-5G
APOSOR40822-1GEA 3950 NOK
APOSOR40822-1G APOSOR40822-250MG APOSOR40822-5G
(4-Prop-2-ynoxyphenyl)boronic acid, pinacol ester 95%
(4-Prop-2-ynoxyphenyl)boronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₅H₁₉BO₃
MW: 258,121 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD32177102
CAS-nummer: 2280980-72-3