(1S,2S)-(+)-2-Methylcyclopropane-1-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
Synonymer: (1S,2S)-2-methylcyclopropane-1-carboxylic acid
OR41152-1G OR41152-500MG
APOSOR41152-1GEA 22000 NOK
APOSOR41152-1G APOSOR41152-500MG
(1S,2S)-(+)-2-Methylcyclopropane-1-carboxylic acid 95%
(1S,2S)-(+)-2-Methylcyclopropane-1-carboxylic acid
Formel: C₅H₈O₂
MW: 100,116 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD19228287
CAS-nummer: 14590-52-4
FN: 3265
ADR: 8,II