3-(4-Bromophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR42051-1G OR42051-250MG OR42051-5G
APOSOR42051-1GEA 985 NOK
APOSOR42051-1G APOSOR42051-250MG APOSOR42051-5G
3-(4-Bromophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
3-(4-Bromophenyl)prop-2-yn-1-ol
Formel: C₉H₇BrO
MW: 211.055 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01250510
CAS-nummer: 37614-58-7