2-Cyclopropyl-4-iodoaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR42059-1G OR42059-250MG
APOSOR42059-1GEA 2300 NOK
APOSOR42059-1G APOSOR42059-250MG
2-Cyclopropyl-4-iodoaniline
2-Cyclopropyl-4-iodoaniline
Formel: C₉H₁₀IN
MW: 259,087 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD27938271
CAS-nummer: 1704065-05-3