4-Amino-2-methoxy-5-nitropyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Methoxy-5-nitropyridin-4-amine
OR42159-1G OR42159-250MG
APOSOR42159-1GEA 1650 NOK
APOSOR42159-1G APOSOR42159-250MG
4-Amino-2-methoxy-5-nitropyridine
4-Amino-2-methoxy-5-nitropyridine
Formel: C₆H₇N₃O₃
MW: 169,138 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11977410
CAS-nummer: 127356-38-1