3-Bromophenylacetylene
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Bromo-3-ethynylbenzene
OR42232-1G OR42232-25G OR42232-5G
APOSOR42232-1GEA 270 NOK
APOSOR42232-1G APOSOR42232-25G APOSOR42232-5G
3-Bromophenylacetylene
3-Bromophenylacetylene
Formel: C₈H₅Br
MW: 181,029 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03839983
CAS-nummer: 766-81-4