5-Isopropoxy-1H-indazole-6-boronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (5-Isopropoxy-1H-indazol-6-yl)boronic acid, [5-(Propan-2-yloxy)-1H-indazol-6-yl]boronic acid
OR42258-1G OR42258-500MG
APOSOR42258-1GEA 8400 NOK
APOSOR42258-1G APOSOR42258-500MG
5-Isopropoxy-1H-indazole-6-boronic acid
5-Isopropoxy-1H-indazole-6-boronic acid
Formel: C₁₀H₁₃BN₂O₃
MW: 220,033 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD22376779
CAS-nummer: 2304634-23-7