4-Bromo-1-cyclopropyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Bromo-1-cyclopropyl-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one
OR42259-1G OR42259-500MG
APOSOR42259-1GEA 7975 NOK
APOSOR42259-1G APOSOR42259-500MG
4-Bromo-1-cyclopropyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
4-Bromo-1-cyclopropyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Formel: C₁₀H₉BrN₂O
MW: 253,095 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD22689777
CAS-nummer: 1416714-00-5