Methyl 5-iodo-2-methylbenzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR42276-1G OR42276-25G OR42276-5G
APOSOR42276-1GEA 270 NOK
APOSOR42276-1G APOSOR42276-25G APOSOR42276-5G
Methyl 5-iodo-2-methylbenzoate 95%
Methyl 5-iodo-2-methylbenzoate
Formel: C₉H₉IO₂
MW: 276,071 g/mol
Smeltepunkt: 60 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11112847
CAS-nummer: 103440-54-6