2-(4-Methoxybenzyloxy)-5-chlorophenylacetic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR42280-1G OR42280-250MG
APOSOR42280-1GEA 575 NOK
APOSOR42280-1G APOSOR42280-250MG
2-(4-Methoxybenzyloxy)-5-chlorophenylacetic acid 95%
2-(4-Methoxybenzyloxy)-5-chlorophenylacetic acid
Formel: C₁₆H₁₅ClO₄
MW: 306,741 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD31726534
CAS-nummer: 2367002-58-0