2-Amino-4-cyclopropylpyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Cyclopropylpyridin-2-amine
OR42284-1G OR42284-250MG OR42284-5G
APOSOR42284-1GEA 2400 NOK
APOSOR42284-1G APOSOR42284-250MG APOSOR42284-5G
2-Amino-4-cyclopropylpyridine
2-Amino-4-cyclopropylpyridine
Formel: C₈H₁₀N₂
MW: 134,178 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD12032793
CAS-nummer: 908269-97-6