2-Amino-6-cyclopropylpyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 6-Cyclopropylpyridin-2-amine
OR42286-1G OR42286-250MG
APOSOR42286-1GEA 5275 NOK
APOSOR42286-1G APOSOR42286-250MG
2-Amino-6-cyclopropylpyridine
2-Amino-6-cyclopropylpyridine
Formel: C₈H₁₀N₂
MW: 134,178 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD12032770
CAS-nummer: 857292-66-1