3-Amino-5-cyclopropylpyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Cyclopropylpyridin-3-amine
OR42287-1G OR42287-250MG OR42287-5G
APOSOR42287-1GEA 2350 NOK
APOSOR42287-1G APOSOR42287-250MG APOSOR42287-5G
3-Amino-5-cyclopropylpyridine
3-Amino-5-cyclopropylpyridine
Formel: C₈H₁₀N₂
MW: 134,178 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD19543987
CAS-nummer: 1314353-68-8