4-Amino-3-cyclopropylpyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR42288-1G OR42288-250MG OR42288-5G
APOSOR42288-1GEA 5500 NOK
APOSOR42288-1G APOSOR42288-250MG APOSOR42288-5G
4-Amino-3-cyclopropylpyridine
4-Amino-3-cyclopropylpyridine
Formel: C₈H₁₀N₂
MW: 134,178 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD20313017
CAS-nummer: 1338998-82-5