7-Bromo-4-methyl-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR43500-1G OR43500-250MG
APOSOR43500-1GEA 10625 NOK
APOSOR43500-1G APOSOR43500-250MG
7-Bromo-4-methyl-1H-indazole
7-Bromo-4-methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₇BrN₂
MW: 211,059 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD17168274
CAS-nummer: 1257535-46-8