7-Bromo-5-methyl-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR43501-1G OR43501-250MG OR43501-500MG
APOSOR43501-1GEA 1075 NOK
APOSOR43501-1G APOSOR43501-250MG APOSOR43501-500MG
7-Bromo-5-methyl-1H-indazole
7-Bromo-5-methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₇BrN₂
MW: 211,059 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD05664004
CAS-nummer: 885272-97-9