2-Bromo-4-hydroxynicotinic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 2-Bromo-4-hydroxypyridine-3-carboxylic acid, 2-Bromo-3-carboxy-4-hydroxypyridine
OR43570-1G OR43570-5G
APOSOR43570-1GEA 1125 NOK
APOSOR43570-1G APOSOR43570-5G
2-Bromo-4-hydroxynicotinic acid 95%
2-Bromo-4-hydroxynicotinic acid
Formel: C₆H₄BrNO₃
MW: 218,005 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD12026106
CAS-nummer: 1150561-81-1