2-Amino-6-iodophenol 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Hydroxy-3-iodoaniline
OR43626-250MG
APOSOR43626-250MGEA 380 NOK
APOSOR43626-250MG
2-Amino-6-iodophenol 96%
2-Amino-6-iodophenol
Formel: C₆H₆INO
MW: 235,022 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD16999401
CAS-nummer: 99968-81-7