9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracene
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR43629-1G OR43629-250MG OR43629-5G
APOSOR43629-1GEA 1625 NOK
APOSOR43629-1G APOSOR43629-250MG APOSOR43629-5G
9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracene
9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracene
Formel: C₁₆H₁₄
MW: 206,282 g/mol
Smeltepunkt: 142…145 °C
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00204036
CAS-nummer: 5675-64-9