4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]but-2-ynoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Aminobut-2-ynoic acid, N-BOC protected
OR43679-250MG OR43679-500MG
APOSOR43679-250MGEA 4400 NOK
APOSOR43679-250MG APOSOR43679-500MG
4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]but-2-ynoic acid
4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]but-2-ynoic acid
Formel: C₉H₁₃NO₄
MW: 199,204 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD11847128
CAS-nummer: 168762-94-5