6-(Benzyloxy)-1H-indazol-3-amine
Leverandør: Apollo Scientific
OR450010-1G OR450010-250MG
APOSOR450010-1GEA 2975 NOK
APOSOR450010-1G APOSOR450010-250MG
6-(Benzyloxy)-1H-indazol-3-amine
6-(Benzyloxy)-1H-indazol-3-amine
Formel: C₁₄H₁₃N₃O
MW: 239,273 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD11845613
CAS-nummer: 1167056-55-4