3,4-Dichloroisothiazole-5-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR450031-5G OR450031-25G
APOSOR450031-5GEA 810 NOK
APOSOR450031-5G APOSOR450031-25G
3,4-Dichloroisothiazole-5-carboxylic acid
3,4-Dichloroisothiazole-5-carboxylic acid
Formel: C₄HCl₂NO₂S
MW: 198,027 g/mol
Smeltepunkt: 175…177 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03789232
CAS-nummer: 18480-53-0