5,7-Dichloro-2-(methylthio)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
OR450091-1G OR450091-250MG
APOSOR450091-1GEA 5275 NOK
APOSOR450091-1G APOSOR450091-250MG
5,7-Dichloro-2-(methylthio)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
5,7-Dichloro-2-(methylthio)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
Formel: C₆H₄Cl₂N₄S
MW: 235,094 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD32264083
CAS-nummer: 1374306-27-0