Ethyl 7-hydroxytetrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
OR450108-1G OR450108-250MG
APOSOR450108-1GEA 5275 NOK
APOSOR450108-1G APOSOR450108-250MG
Ethyl 7-hydroxytetrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Ethyl 7-hydroxytetrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Formel: C₇H₇N₅O₃
MW: 209,162 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD32264085
CAS-nummer: 1778637-73-2