3-Iodo-1H-indole-5-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
OR45089-10G OR45089-1G OR45089-5G
APOSOR45089-10GEA 6475 NOK
APOSOR45089-10G APOSOR45089-1G APOSOR45089-5G
3-Iodo-1H-indole-5-carbonitrile
3-Iodo-1H-indole-5-carbonitrile
Formel: C₉H₅IN₂
MW: 268,054 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD22683211
CAS-nummer: 1092114-59-4