2-Bromo-6-iodoanisole
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Bromo-3-iodo-2-methoxybenzene, 2-Bromo-6-iodophenyl methyl ether
OR45123-1G OR45123-250MG
APOSOR45123-1GEA 1725 NOK
APOSOR45123-1G APOSOR45123-250MG
2-Bromo-6-iodoanisole
2-Bromo-6-iodoanisole
Formel: C₇H₆BrIO
MW: 312,93 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD18391617
CAS-nummer: 860584-68-5