Pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR451452-1G OR451452-5G
APOSOR451452-1GEA 2425 NOK
APOSOR451452-1G APOSOR451452-5G
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine
Formel: C₆H₆N₄
MW: 134,139 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01693048
CAS-nummer: 1194-63-4