3-Bromo-4-chloro-1H-pyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR451453-1G OR451453-5G
APOSOR451453-1GEA 965 NOK
APOSOR451453-1G APOSOR451453-5G
3-Bromo-4-chloro-1H-pyrazole
3-Bromo-4-chloro-1H-pyrazole
Formel: C₃H₂BrClN₂
MW: 181,418 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD30079725
CAS-nummer: 27258-12-4