Benzo[d]thiazole-2-carbonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1,3-Benzothiazole-2-carbonitrile
OR45147-1G OR45147-250MG
APOSOR45147-1GEA 3325 NOK
APOSOR45147-1G APOSOR45147-250MG
Benzo[d]thiazole-2-carbonitrile 98%
Benzo[d]thiazole-2-carbonitrile
Formel: C₈H₄N₂S
MW: 160,196 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08848199
CAS-nummer: 2602-85-9