6-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR45162-1G OR45162-250MG
APOSOR45162-1GEA 1250 NOK
APOSOR45162-1G APOSOR45162-250MG
6-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
6-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₅ClO₃
MW: 196,587 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD20528041
CAS-nummer: 442125-04-4