N-(3-Bromophenyl)cyanamide
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR45179-1G OR45179-250MG
APOSOR45179-1GEA 3425 NOK
APOSOR45179-1G APOSOR45179-250MG
N-(3-Bromophenyl)cyanamide
N-(3-Bromophenyl)cyanamide
Formel: C₇H₅BrN₂
MW: 197,032 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD16767982
CAS-nummer: 70590-12-4