N-(2-Bromophenyl)cyanamide
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR45180-1G OR45180-250MG
APOSOR45180-1GEA 3350 NOK
APOSOR45180-1G APOSOR45180-250MG
N-(2-Bromophenyl)cyanamide
N-(2-Bromophenyl)cyanamide
Formel: C₇H₅BrN₂
MW: 197,032 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD16767981
CAS-nummer: 343269-59-0