4-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
OR45199-1G OR45199-250MG
APOSOR45199-1GEA 9725 NOK
APOSOR45199-1G APOSOR45199-250MG
4-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxaldehyde
4-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxaldehyde
Formel: C₈H₈OS
MW: 152,214 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06802673
CAS-nummer: 893738-62-0