5-Bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
OR45200-1G OR45200-250MG
APOSOR45200-1GEA 8575 NOK
APOSOR45200-1G APOSOR45200-250MG
5-Bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxaldehyde
5-Bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxaldehyde
Formel: C₈H₇BrOS
MW: 231,11 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD32219463
CAS-nummer: 2301169-82-2