4-(Cyclopropyl)-2-(hydroxymethyl)thiophene
Leverandør: Apollo Scientific
OR45201-1G OR45201-250MG
APOSOR45201-1GEA 8575 NOK
APOSOR45201-1G APOSOR45201-250MG
4-(Cyclopropyl)-2-(hydroxymethyl)thiophene
4-(Cyclopropyl)-2-(hydroxymethyl)thiophene
Formel: C₈H₁₀OS
MW: 154,229 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD32219464
CAS-nummer: 2416262-91-2