3,4-Dimethyl-L-phenylalanine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
OR452017-1G OR452017-500MG
APOSOR452017-1GEA 6425 NOK
APOSOR452017-1G APOSOR452017-500MG
3,4-Dimethyl-L-phenylalanine 97%
3,4-Dimethyl-L-phenylalanine
Formel: C₁₁H₁₅NO₂
MW: 193,242 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09264360
CAS-nummer: 142995-28-6