4-(Cyclopropyl)thiophene-2-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
OR45202-1G OR45202-250MG
APOSOR45202-1GEA 8575 NOK
APOSOR45202-1G APOSOR45202-250MG
4-(Cyclopropyl)thiophene-2-carbonitrile
4-(Cyclopropyl)thiophene-2-carbonitrile
Formel: C₈H₇NS
MW: 149,213 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD28059592
CAS-nummer: 1823927-97-4
FN: 1993
ADR: 3,III