4-Methyl-L-tryptophan 97%
Leverandør: Apollo Scientific
OR452025-250MG OR452025-500MG OR452025-100MG OR452025-1G
APOSOR452025-250MGEA 4050 NOK
APOSOR452025-250MG APOSOR452025-500MG APOSOR452025-100MG APOSOR452025-1G
4-Methyl-L-tryptophan 97%
4-Methyl-L-tryptophan
Formel: C₁₂H₁₄N₂O₂
MW: 218,252 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06797707
CAS-nummer: 33468-33-6